Läs mer
Eugenol-d3 Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eugenol-d3 Methanesulfonate |
| Molekylformel | C11 D3 H11 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Allyl-2-methoxyphenyl Methanesulfonate, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol Methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4S/c1-4-5-9-6-7-10(11(8-9)14-2)15-16(3,12)13/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC=C)ccc1OS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | [4-prop-2-enyl-2-(trideuteriomethoxy)phenyl] methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.31 |
| Formel vikt | 245.08 |