Läs mer
Eugenol, Mikromol™
Produktkod. 17941066
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17941066 250 mg
1 options
Produktkod. 17941066 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3464.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Eugenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eugenol
CAS 97-53-0
Analyt- eller komponentnamn Eugenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Eugenol, 2-Methoxy-4-(prop-2-enyl)phenol, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Phenol, 4-allyl-2-methoxy- (8CI), 1-Allyl-4-hydroxy-3-methoxybenzene, 2-Hydroxy-5-allylanisole, 2-Methoxy-1-hydroxy-4-allylbenzene, 2-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-(2'-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-[2-allyl]phenol, 2-Methoxy-4-allylphenol, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propene, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propene, 4-Allenylguaiacol, 4-Allyl-1-hydroxy-2-methoxybenzene, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyallylbenzene, AQUI-S 20E, Allylguaiacol, Bioxeda, Caryophyllic acid, Dentogum, Eugenic acid, NSC 209525, NSC 8895, p-Allylguaiacol, p-Eugenol
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
LEDER COc1cc(CC=C)ccc1O
IUPAC-namn 2-metoxi-4-prop-2-enylfenol
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164,0837 g/mol