Läs mer
Eupatilin, MedChemExpress
Beskrivning
Eupatilin, a lipophilic flavonoid isolated from Artemisia species, is a PPARα agonist, and possesses anti-apoptotic, anti-oxidative and anti-inflammatory activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eupatilin |
| CAS | 22368-21-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H16O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (96.80 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.32 |
| Formel vikt | 344.32 |
| Visa mer |