Läs mer
Eupatilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eupatilin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3 |
| Formel vikt | 344.0896 |
| Procent renhet | >95% |