Läs mer
Eupatorin, TRC
Produktkod. 30387100
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387100 5 mg
30377433 10 mg
30374279 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387100 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9388405MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 855-96-9
Molekylformel C18 H16 O7
Molekylvikt (g/mol) 344.32
Synonym 3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, 5,3'-Dihydroxy-6,7,4'-trimethoxyflavone, 6-Methoxyluteolin 4',7-dimethyl ether, Eupatorin, Eupatorine, NSC 106402, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
IUPAC-namn 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-metoxifenyl)-6,7-dimetoxichromen-4-one
LEDER COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eupatorin
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-10(12)19)13-7-11(20)16-14(25-13)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
Formel vikt 344.0896