Läs mer
Fisherbrand™ Europas signalatomur
Produktkod. 15378754 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15378754 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15378754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    784.18 SEK / Paket med 1
    Save 320.82 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna klocka för allmänna laboratorietidhållningsapplikationer. Fisherbrand™ Traceable™ Europe Signal Atomic Clock ställer automatiskt in korrekt datum och tid.
  • Funktioner: radiosignal atomklockan ställer automatiskt in korrekt datum/tid; kalendern visar månad/datum och dag
  • Temperaturområde: -5 °C till 50 °C (23 °F till 122 °F); upplösning: 0,1 C; °noggrannhet:± 1 °C
  • Levereras med väggfäste, bänkställ, batterier, Traceable™ Certifikat
Beställningsinfo
DisplayType
Specifikationer
Produkttyp Europas signalatomur
Noggrannhet ±1 °C
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +50 °C
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Kvantitet 1 vardera