Läs mer
Standardfärglösning B, brun, EP-klass, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Beskrivning
Färdig att använda kolorimetrisk standard presenterad i en högkvalitativ, manipuleringssäker flaska. EP Standard Color Solutions framställs från EP Primary Color Solutions (gul, röd och blå) och kan användas för att förbereda EP Reference Color Solutions.
- Tillverkad enligt Europeiska farmakopéns kapitel 2 riktlinjer
- Balansintyg om kalibrering utfärdat i enlighet med ISO 17025
- Bereds gravimetriskt på vikt-/viktbasis med OIML spårbara vikter
- Koncentration verifierad med en högpresterande spektrofotometer kalibrerad med ISO Guide 34 standarder
- Färg Standard B = 3,0 Gul + 3,0 Röd + 2,4 Blå + 1,6 Saltsyra (10 g HCl/L)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | European Pharmacopoeia Standard Color Solution B |
| Förpackning | Uppenbar manipulation |
| Analyscertifikat | Yes |
| CAS | 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Iron chloride, Cobalt chloride, Copper sulfate, Hydrochloric acid |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Brun |
| Element | Iron Chloride, Cobalt Chloride, Copper Sulfate, Hydrochloric Acid |
| Kvantitet | 125 mL |
| Kvalitet | Eu. Ph. Kapitel 2 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- STANDARD SOLUTION B (BROWN)
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: cobalt dichloride, copper sulphate, irontrichloride, hydrochloric acid 37%