Läs mer
Standardfärglösning Y, gul, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11894232 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11894232 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 11894232 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer EP706
 Begränsad artikel
I lager
Används för att kalibrera, kontrollera, kvalificera och validera färgmätningsinstrument. Standardfärglösning Y, gul, EP-klass, Reagecon™ är en färdig att använda kolorimetrisk lösning framställd i enlighet med Eu. Ph. Kapitel 2 från en exakt kombination av primärfärgslösningar.
Färdig att använda kolorimetrisk standard presenterad i en högkvalitativ, manipuleringssäker flaska. EP Standard Color Solutions framställs från EP Primary Color Solutions (gul, röd och blå) och kan användas för att förbereda EP Reference Color Solutions.
  • Tillverkad enligt Europeiska farmakopéns kapitel 2 riktlinjer
  • Balansintyg om kalibrering utfärdat i enlighet med ISO 17025
  • Bereds gravimetriskt på vikt-/viktbasis med OIML spårbara vikter
  • Koncentration verifierad med en högpresterande spektrofotometer kalibrerad med ISO Guide 34 standarder
  • Färg Standard Y = 2,4 gul + 0,6 röd + 7,0 saltsyra (10 g HCl/L)
Specifikationer
Beskrivning Europeisk farmakopés standardfärglösning Y
Förpackning Uppenbar manipulation
Analyscertifikat Ja
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7647-01-0
Analyt- eller komponentnamn Iron chloride, Cobalt chloride, Hydrochloric acid
Fysisk form Vätska
Färg Gult
Element Järnklorid, Koboltklorid, Saltsyra
Kvantitet 125 ml
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • STANDARD SOLUTION Y (YELLOW)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%, iron trichloride,cobalt dichloride