Läs mer
Europine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Europine |
| CAS | 570-19-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Europine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C16 H27 N O6 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-4-O-methyl-3-C-[[[(1S,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1S-[1α,7[S*(R*)],7aα]]-, Europine (6CI,7CI), 1,5-Dideoxy-2-C-methyl-4-O-methyl-3-C-[[[(1S,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-L-threo-pentitol, (+)-Europine, Europin, NSC 89939 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27NO6/c1-10(22-4)16(21,15(2,3)20)14(19)23-9-11-5-7-17-8-6-12(18)13(11)17/h5,10,12-13,18,20-21H,6-9H2,1-4H3/t10-,12-,13+,16-/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)OCC1=CCN2CC[C@H](O)[C@@H]12)C(C)(C)O |
| Visa mer |