Läs mer
Europium för AAS 1g/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12913155 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12913155 500 mL Flaska 500ml
12903155 100 mL Flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12913155 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 018 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 SEK
    1435.37 SEK / 500ml
    Save 409.63 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-53-1
Molekylformel Eu
Molekylvikt (g/mol) 151.96
MDL-nummer MFCD00010992
InChI-nyckel OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
IUPAC-namn europium
LEDER [Eu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Typ Flam enelementsstandardlösning
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 500 mL