Läs mer
Europiumfolie, 0,25 mm tjock, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11375749
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375749 50 x 50 mm Varje
11361228 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010175.FI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 7440-53-1 | EU | 151,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-53-1
Molekylformel Eu
Molekylvikt (g/mol) 151.96
MDL-nummer MFCD00010992
InChI-nyckel OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
IUPAC-namn europium
LEDER [Eu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium foil
Färg Grå
Namnnotering 0,25 mm tjock
Kvantitet 50 x 50 mm
Odör Luktfritt
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈0,82g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3208
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.