Läs mer
Europium foil, 1.0mm (0.04 in.) thick, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. 11351228
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
Förpackning:
Mylar
Förpackningsstorlek:
25mm
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11351228 25 x 25 mm Mylar 25mm
1 options
Produktkod. 11351228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010174.FF
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium foil
Namnnotering 1.0mm (0.04 in.) thick
CAS 7440-53-1
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Förpackning Mylar
Vikt ≈3.3g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (REO)
Molekylformel Eu
MDL-nummer MFCD00010992
UN-nummer UN3208
Synonym europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
Löslighetsinformation Reacts with water.
InChI-nyckel OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Eu]
IUPAC-namn europium
Molekylvikt (g/mol) 151.96
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Europium foil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P222-Undvik kontakt med luft.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P422-Förvara innehållet i .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..