Läs mer
Europium(II) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11338898
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338898 0.5 g 0.5g
11328898 2 g 2g
11348898 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041737.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14077-39-5 | EuF2 | 189.961 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14077-39-5
Molekylformel EuF2
Molekylvikt (g/mol) 189.961
MDL-nummer MFCD01866333
InChI-nyckel YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
Synonym europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
PubChem CID 21225127
IUPAC-namn europium(2+);difluorid
LEDER [F-].[F-].[Eu+2]
Specifikationer
Kokpunkt >2400°C
Kemiskt namn eller material Europium(II) fluoride
Smältpunkt 1380°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 189.96
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.495 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.