Läs mer
Europium(III) 2,4-pentanedionathydrat, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11376658
Change view
Kvantitet:
2 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376658 5 g 5g
11366658 2 g 2g
11356658 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013209.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 181266-82-0 | C15H21EuO6 | 449,29 g/mol
Det används i olika katalysatorer och katalytiska reagenser för organisk syntes, inklusive tillverkning av olika former av kolnanostrukturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 181266-82-0
Molekylformel C15H21EuO6
Molekylvikt (g/mol) 449.29
MDL-nummer MFCD00192170
InChI-nyckel YMTKZYSHNNXTIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium iii 2,4-pentanedionate hydrate reo
PubChem CID 131675702
LEDER [Eu+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Smältpunkt 140 °C (dekomposition)
Anteckningar om analysprocent (REO)
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn europium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
Formel vikt 449,29 (Vattenfri alkoholist)
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.