Läs mer
Europium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. p-4408085
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11360118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042878.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329.10 g/mol
Europium(III)acetathydrat används som fluorescerande pulver och som ett kemiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62667-64-5
Molekylformel C6H9EuO6
Molekylvikt (g/mol) 329.10
MDL-nummer MFCD00150115
InChI-nyckel LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212055
LEDER [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) acetate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn europium(3+)triacetat
Formel vikt 329.10 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.