Läs mer
Europium(III) acetathydrat, REacton™, 99,999 % (REO)
Produktkod. 11335128
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335128 50 g 50g
11325128 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044056.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62667-64-5
Molekylformel C6H9EuO6
Molekylvikt (g/mol) 329.10
MDL-nummer MFCD00150115
InChI-nyckel LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212055
IUPAC-namn europium(3+)triacetat
LEDER [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium (III) acetate hydrate
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 329.10 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.