Läs mer
Europium(III) karbonathydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11326668
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326668 25 g 25g
11316668 1 g 1g
11306668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013212.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
CAS: 86546-99-8 | C3Eu2O9 | 483,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86546-99-8
Molekylformel C3Eu2O9
Molekylvikt (g/mol) 483.95
MDL-nummer MFCD00149702
InChI-nyckel MBFNJTXDYDGXDL-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii carbonate hydrate, 3co3.2eu.h2o, europium iii carbonate hydrate, reacton, dieuropium 3+ hydrate tricarbonate
PubChem CID 91886282
IUPAC-namn dieuropium(3+)trikarbonat
LEDER [Eu+3].[Eu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) carbonate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99,99 % (REO)
Formel vikt 483,95 (vattenfattig)
Odör Luktfritt
Utseende Vitt pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.