Läs mer
Europium(III) kloridhexahydrat, 99,99 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10786233 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10786233 1 g Glasflaska 1g
10625082 5 g Glasflaska 5g
10529633 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10786233 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 193010010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366,4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13759-92-7
Molekylformel Cl3Eu·6H2O
Molekylvikt (g/mol) 366.4
MDL-nummer MFCD00149701
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) chloride hexahydrate
Smältpunkt 850,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 1 g
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.89, 4.8900g/mL
Analysprocentintervall 39,0 till 42,5 % (EU) (Komplexometri)
Linjär formel EuCl3·6H2O
Fieser 15,186
Merck Index 10, 3854
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 366.4
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.