Läs mer
Europium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. 11311039
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11311039
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011297.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
EuCl3·xH2O
Europium(III)kloridhydrat används som katalysator vid organisk syntes. Det är involverat i framställningen av aminosyrabaserat europium(III)-komplex för att framställa fotoaktiva tunna filmer, som finner tillämpning i organiska ljusemitterande dioder. Det används också som en prekursor för framställning av andra europiumföreningar och dess salter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel EuCl3·xH2O
MDL-nummer MFCD00010994
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) chloride hydrate
Färg Gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.99% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 258.32 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Yellow crystalline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.