Läs mer
Europium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Produktkod. 11388607
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388607 1 g 1g
11398607 5 g 5g
11455050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035738.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-76-0 | Cl3Eu | 258.31 g/mol
Europium(III)klorid används som utgångsmaterial för framställning av andra europiumsalter. Det används också vid framställning av europium(II)klorid genom reduktion i en guldbåt med vätgas. Vidare används det också för att framställa organometalliska föreningar av europium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-76-0
Molekylformel Cl3Eu
Molekylvikt (g/mol) 258.31
MDL-nummer MFCD00010994
InChI-nyckel NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-20akvq, europium 3+ trichloride, europium 3+ ion trichloride, europium iii chloride, ultra dry reo, europium chloride, anhydrous, europium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 9859933
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Eu+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) chloride
Smältpunkt 850°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,3904
Löslighetsinformation Soluble in water; Soluble in dilute hydrochloric acid,acetone and alcohol; Slightly soluble in tetrahydrofuran.
IUPAC-namn europium(3+);triklorid
Formel vikt 258.32
Procent renhet 99.99%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.