Läs mer
Europium(III) fluorid, vattenfritt REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11336918
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336918 2 g 2g
11326918 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013659.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Add to basket
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208,96 g/mol
Europium(III)fluorid används som katalysator vid framställning av nya metallblandningsfluorider. Det finner tillämpning i studier relaterade till fluorglas. Det används också som ett laboratoriereagens. Vidare används det i optiska glas och keramik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13765-25-8
Molekylformel EuF3
Molekylvikt (g/mol) 208.96
MDL-nummer MFCD00010998
InChI-nyckel HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC-namn europium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Specifications
Kokpunkt >2280 °C
Kemiskt namn eller material Europium(III) fluoride
Smältpunkt 1390 °C
Namnnotering Vattenfri
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Lätt löslig i starka mineralsyror. Olöslig i vatten.
Formel vikt 208.96
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.