Läs mer
Europium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049270
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11336918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013659.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208.96 g/mol
Europium(III)fluorid används som katalysator vid framställning av nya metallblandningsfluorider. Det finner tillämpning i studier relaterade till fluorglas. Det används också som ett laboratoriereagens. Vidare används det i optiska glas och keramik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13765-25-8
Molekylformel EuF3
Molekylvikt (g/mol) 208.96
MDL-nummer MFCD00010998
InChI-nyckel HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC-namn europium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Specifikationer
Kokpunkt >2280°C
Kemiskt namn eller material Europium(III) fluoride
Smältpunkt 1390°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Slightly soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formel vikt 208.96
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.