Läs mer
Europium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. p-7048707
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11371029
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011296.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100587-95-9 | EuN3O9 | 337.98 g/mol
Europium(III)nitrathydrat används i stor utsträckning som dopningsmedel och används vid framställning av europiumdopade hafnium- och europiumdopade gadoliniumoxider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100587-95-9
Molekylformel EuN3O9
Molekylvikt (g/mol) 337.98
MDL-nummer MFCD00149700
InChI-nyckel GAGGCOKRLXYWIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium iii nitrate hydrate, acmc-1c6y6, eu.3no3.h2o, europium trinitrate monohydrate, europium 3+ hydrate trinitrate, europium 3+ ion hydrate trinitrate, nitric acid,europium 3+ salt, hydrate 9ci
PubChem CID 57346089
LEDER [Eu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) nitrate hydrate
Smältpunkt 85°C
Färg Färglös till Rosa
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,3904
Löslighetsinformation Highly soluble in water.
IUPAC-namn europium(3+);trinitrat;hydrat
Formel vikt 337.97 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.