Läs mer
Europium(III) oxalate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. 11367108
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367108 2 g 2g
11377108 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015288.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 152864-32-9 | C6Eu2O12 | 567.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152864-32-9
Molekylformel C6Eu2O12
Molekylvikt (g/mol) 567.98
MDL-nummer MFCD00150143
InChI-nyckel PVDYMOCCGHXJAK-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii oxalate hydrate, c6eu2o12.h2o, ethanedioic acid europium salt hydrate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-europacyclopentan-2-yl oxalate hydrate
PubChem CID 71310234
IUPAC-namn dieuropium(3+)trioxalat
LEDER [Eu+3].[Eu+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) oxalate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Eu2(C2O4)3·xH2O
UN-nummer UN3288
Formel vikt 567.98 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.