Läs mer
Europium(III) oxalate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049586
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11367108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015288.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 152864-32-9 | C6Eu2O12 | 567.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152864-32-9
Molekylformel C6Eu2O12
Molekylvikt (g/mol) 567.98
MDL-nummer MFCD00150143
InChI-nyckel PVDYMOCCGHXJAK-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii oxalate hydrate, c6eu2o12.h2o, ethanedioic acid europium salt hydrate, bis 4,5-dioxo-1,3-dioxa-2-europacyclopentan-2-yl oxalate hydrate
PubChem CID 71310234
IUPAC-namn dieuropium(3+)trioxalat
LEDER [Eu+3].[Eu+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) oxalate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Eu2(C2O4)3·xH2O
UN-nummer UN3288
Formel vikt 567.98 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.