Läs mer
Europium(III)oxid, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050266
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11303448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036352.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För vakuumdeponering
Europium(III)oxid används för vakuumdeponering, lysrör, och som aktivator för yttriumbaserade fosforer, tillverkning av lysrör, anti-förfalskning av fosfor i eurosedlar. Och det används ofta som en röd eller blå fosfor i tv-apparater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-96-9
Molekylformel Eu2O3
Molekylvikt (g/mol) 351.93
MDL-nummer MFCD00010997
InChI-nyckel AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
LEDER [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) oxide
Smältpunkt 2291°C
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,3904
Löslighetsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
IUPAC-namn dieuropium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 351.92
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.