Läs mer
Europium(III)oxid, 99,99 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10513371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10513371 1 g Glasflaska 1g
10635082 5 g Glasflaska 5g
10056333 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10513371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 193020010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-96-9
Molekylformel Eu2O3
Molekylvikt (g/mol) 351.93
MDL-nummer MFCD00010997
InChI-nyckel AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
LEDER [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) oxide
Färg Vitt till rosa
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.99%
Linjär formel Eu2O3
Merck Index 10, 3854
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC-namn dieuropium(3+)trioxidandiid
Formel vikt 351.91
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Densitet 7.42, 7.4200g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.