Läs mer
Europium(III)oxid, REacton™, 99,996 % (REO)
Produktkod. 11478480
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478480 100 g 100g
11458480 5 g 5g
11468480 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478480 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044347.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351,93 g/mol
Europium(III)oxid används som medel för tillverkning av fluorescerande glas. Den kan användas i anti-förfalskning fosfor i eurosedlar, röd eller blå fosfor i tv-apparater. Den visar en användbar applikation som aktivator för yttriumbaserade fosforer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-96-9
Molekylformel Eu2O3
Molekylvikt (g/mol) 351.93
MDL-nummer MFCD00010997
InChI-nyckel AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
IUPAC-namn dieuropium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium (III) oxide
Smältpunkt 2291 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,3904
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 351.92
Procent renhet 99.996%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.