Läs mer
Europium(III)perklorathexahydrat, 50 % vikt/vikt i vatten. soln., reagenskvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 11400301
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400301 2 g 2g
11410301 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400301 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040572.NA
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13537-22-9
Molekylformel Cl3EuO12
Molekylvikt (g/mol) 450.30
MDL-nummer MFCD00016076
InChI-nyckel KDBBDPJZIDRZFY-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium perchlorate, europium 3+ perchlorate, acmc-1aedp, europium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid europium iii salt, europium iii perchlorate aqueous sol.
PubChem CID 11733073
IUPAC-namn europium(3+);triperklorat
LEDER [Eu+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3211
Formel vikt 558.40 (450.32 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.