Läs mer
Europium(III)perklorathexahydrat, 50 % vikt/vikt i vatten. soln., reagenskvalitet, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Europium(III) perchlorate hexahydrate |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN3211 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 558.40 (450.32 Anhydrous) |
| Kvalitet | Reagens |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 50% w/w aq. soln. |
| Odör | Odorless |