Läs mer
Europium(III)perklorathexahydrat, 50 % vikt/vikt i vatten. soln., reagenskvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7051153
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11400301
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040572.NA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13537-22-9
Molekylformel Cl3EuO12
Molekylvikt (g/mol) 450.30
MDL-nummer MFCD00016076
InChI-nyckel KDBBDPJZIDRZFY-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium perchlorate, europium 3+ perchlorate, acmc-1aedp, europium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid europium iii salt, europium iii perchlorate aqueous sol.
PubChem CID 11733073
IUPAC-namn europium(3+);triperklorat
LEDER [Eu+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3211
Formel vikt 558.40 (450.32 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.