Läs mer
Europium(III) phosphate hydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. 11364987
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364987 1 g 1g
11354987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041989.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14913-20-3 | EuO4P | 246.93 g/mol
Europium kan användas i optisk beläggning och tunnfilmsapplikation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14913-20-3
Molekylformel EuO4P
Molekylvikt (g/mol) 246.93
MDL-nummer MFCD05664261
InChI-nyckel KJNZTHUWRRLWOA-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii phosphate hydrate, europium 3+ hydrate phosphate, europium 3+ phosphate-water 1/1/1, europium 3+ ion hydrate phosphate
PubChem CID 16217374
LEDER [Eu+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) phosphate hydrate
Fysisk form Chunks and/or Powder
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel EuPO4·xH2O
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn europium(3+)fosfat
Formel vikt 246.93 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.