Läs mer
Europium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. 11302668
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302668 2 g 2g
11392658 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 029106.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-55-7 | Eu2H16O20S3 | 736.216 g/mol
Europium(III)sulfatoktahydrat används som en fosforaktivator för färgkatodstrålerör och flytande kristallskärmar. Det används i datorskärmar och tv-apparater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-55-7
Molekylformel Eu2H16O20S3
Molekylvikt (g/mol) 736.216
MDL-nummer MFCD00149704
InChI-nyckel PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
PubChem CID 25021676
IUPAC-namn europium(3+);trisulfat;oktahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) sulfate octahydrate
Smältpunkt 375°C (in -8H2O)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,3904
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 736.23 (592.10 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.