Läs mer
Europium(III)tenoyltrifluoracetonat, trihydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11904381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11904381 5 g Glasflaska 5g
10311311 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11904381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423190050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21392-96-1 | C24H12EuF9O6S3·3H2O | 869.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21392-96-1
Molekylformel C24H12EuF9O6S3·3H2O
Molekylvikt (g/mol) 869.54
MDL-nummer MFCD00150912
InChI-nyckel LSMLVRQTTAIDBZ-BSWAEIBTSA-N
Synonym tris 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanediono europium iii hydrate
PubChem CID 91873327
IUPAC-namn erbium;(Z)-1,1,1-trifluoro-4-hydroxi-4-tiofen-2-ylbut-3-en-2-on;hydrat
LEDER C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.O.[Er]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate, trihydrate
Namnnotering 95%
Smältpunkt 142.0°C to 147.0°C
Färg Gult
Elementaranalys 94% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 869.54
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.