Läs mer
Europium(III) trifluoroacetate hydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7059454
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11475450
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044634.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel Eu(OOCCF3)3·xH2O
MDL-nummer MFCD05663782
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium (III) trifluoroacetate hydrate
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN3288
Formel vikt 490.97 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%