Läs mer
Europium(III)trifluormetansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15491647
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491647 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15491647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040305.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52093-25-1 | C3EuF9O9S3 | 599.15 g/mol
Det är vattentåligt Lewis syra som används i Aldol-reaktionen av silylenoletrar med aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 52093-25-1
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Molekylformel C3EuF9O9S3
Linjär formel Eu(OSO2CF3)3
MDL-nummer MFCD00209587
Synonym europium trifluoromethanesulfonate, europium iii trifluoromethanesulfonate, europium iii triflate, europium triflate, eu otf 3, ksc268k4f, europium 3+ tritriflate, europium iii tris trifluoromethanesulfonate, europium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel TWNOVENTEPVGEJ-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Eu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn europium(3+);trifluormetansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 599.15
PubChem CID 9960317
Formel vikt 599.15
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Europium(III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Europium(III) trifluoromethanesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.