Läs mer
Europium lösning för ICP 10g/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12946294 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12946294 100 mL Flaska 100ml
12956294 250 mL Flaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12946294 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 218 100
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Eu
Koncentration 10±0.02 g/L
Typ Mass Spectrometry Standard
Element Eu
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid
Kvantitet 100 mL