Läs mer
Europium Standard för ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Eu | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Europium Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 1308-96-9 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet. |
| Molekylformel | Eu2O3 |
| MDL-nummer | MFCD00010997 |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| InChI-nyckel | AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] |
| IUPAC-namn | europium(3+);syre(2-) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1000 µg/mL Europium
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning