Läs mer
Europium Standard för ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10466752 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10466752 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 10466752 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLEU22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    921.00 SEK
    867.63 SEK / 125ml
    Save 53.37 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Eu1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 1308-96-9, 7732-18-5, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 39 element på ppb-nivå.
CAS Min % 0.1, 2.0, 97.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Molekylformel Eu2O3
MDL-nummer MFCD00010997
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
IUPAC-namn dieuropium(3+)trioxidandiid
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 351.93
PubChem CID 159371
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration 
2-5% HNO3 1000μg/mL 
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning