Läs mer
Europiumstandard: EU @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17989289
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17989289 500 ml
17948069 50 ml
17907209 250 ml
17927369 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17989289 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPEUN500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Europiumstandard: EU @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium
CAS 7440-53-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Europium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Eu
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Eu
InChI formel InChI=1S/Eu
LEDER [Eu]
IUPAC-namn Europium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 151.964
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 152,921 g/mol