Läs mer
Europium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15235926 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15235926 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15235926 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLEU21BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Europium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
CAS 7440-53-1
Molekylformel Eu
MDL-nummer MFCD00010992
InChI-nyckel OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Eu]
IUPAC-namn europium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 151.96
PubChem CID 23981
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:32999
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L