Beskrivning
- Maximalt vridmoment på 100 Ncm vid låga hastigheter och linjär justering till 60 Ncm vid maxhastighet garanterar pålitlig och kraftfull prestanda för avancerade laboratorieblandningsapplikationer.
- Den nya generationen EUROSTAR överliggande omrörare kombinerar modern design, användarvänlighet och pålitlig prestanda samtidigt som de kräver upp till 23 % mindre utrymme jämfört med tidigare modeller, vilket gör dem lämpliga för alla laboratorier.
- EUROSTAR-styrmodeller inkluderar avancerade funktioner såsom integrerad temperaturmätning, reversibel rotationsriktning (vänster/höger), intervallläge och en integrerad vibrationssensor för ökad processflexibilitet och kontroll.
- Integrerad vridmomentsensor ger högprecisionsmätning av vridmoment med en noggrannhet på ±1 Ncm och beräknar samt visar viskositet i mPas direkt på skärmen för kontinuerlig processåterkoppling.
- Automatisk hastighetsjustering i intervallet 30 till 2000 varv per minut säkerställer stabila och pålitliga blandningsresultat även när mediets viskositet förändras.
- En stor TFT-display visar tydligt alla parametrar vid en snabb överblick för smidig och användarvänlig drift.
- Snabbutlösande chuck gör det möjligt att byta blandverktyg med en hand utan behov av extra verktyg.
- Låsnyckelfunktionen förhindrar oavsiktliga ändringar i inställningarna under drift för ökad processsäkerhet.
- Integrerade säkerhetskretsar ger automatisk avstängning vid blockering eller överbelastning för att skydda både användaren och utrustningen.
- Skyddsklass IP 54 säkerställer motstånd mot stänkvatten och ånga för pålitlig användning i krävande laboratoriemiljöer.
- Borstlös motor ger hållbar, ren och tyst drift med minskat underhållsbehov.
- Programlägen och grafvisning ger avancerade kontrollalternativ och förbättrade övervakningsmöjligheter.
- Flera anslutningsalternativ inklusive USB RS232, Ethernet, trådlöst och Wi-Fi stödjer automatisering och integration i moderna laboratoriearbetsflöden.
- Kompatibel med labworldsoft™ laboratorieprogramvara för digital arbetsflödesintegration och processdokumentation.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 0 till 2000 rpm |
| Kapacitet | 100 L |
| Visa | Resistiv pekskärm |
| Spänning | 240 V |
| Mått (L x B x H) | 191 x 89 x 237 mm |
| Pluggtyp | Europa |
| Certifikat och efterlevnad | Renrum ISO 7/8-klassificering |
| Chuck storlek | 10 mm |
| Material | Alu-gjuten beläggning |
| Motortyp | Borstlös DC |
| Visa mer |