Läs mer
IKA™ EUROSTAR 100 omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13400577 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
EUROSTAR 100 Digital
EUROSTAR 100 Kontroll
Mått (L x B x H):
H x B x dia.: 248 x 86 x 208 mm
H x B x dia.: 267 x 86 x 230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Mått (L x B x H) unitSize
13400577 EUROSTAR 100 Kontroll H x B x dia.: 267 x 86 x 230 mm Varje
13490567 EUROSTAR 100 Digital H x B x dia.: 248 x 86 x 208 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13400577 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004028500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna kraftfulla laboratorieblandare för en mängd olika applikationer. IKA™ EUROSTAR 100 Overhead Omrörare justerar automatiskt hastigheten genom mikroprocessorstyrd teknik.
  • Utrustad med en RS 232 och en USB gränssnitt för att kontrollera och dokumentera alla parametrar
  • Integrerad vridmomenttrenddisplay tillhandahålls för mätning av viskositetsförändringar
  • Säkerhetskretsar installerade säkerställer automatisk avstängning vid anti-stall eller överbelastning
  • Kontinuerlig jämförelse mellan axelhastighet och önskad hastighet upprätthålls och variationer justeras automatiskt
  • Garanterar konstant hastighet även vid förändringar i provets viskositet
  • Flerspråkig TFT-skärm
  • Programmerbara funktioner
  • Integrerad temperaturmätning
  • Intervalldrift
  • Omvänd funktion
  • Timer funktion
  • Justerbar säkerhetskrets
  • Låst funktion
  • Steglöst justerbar hastighet
  • Genomskjutande omröraraxlar
  • Överbelastningsskydd
  • Kortvarig överbelastningsdrift
  • Tyst drift
  • Felkod Display
  • H 67,60 temperaturgivare och WH 11 WiCo-hållare ingår i leveransen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 1300 rpm
Kapacitet 100 L
Visa TFT
Spänning 230 V
Wattal 186 w
Mått (L x B x H) H x B x dia.: 267 x 86 x 230 mm
Höjd (metrisk) 267 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 186w
Frekvens 50/60 Hz
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell EUROSTAR 100 Kontroll
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vridmoment 100 Ncm
Viskositet 70 000 mPas