Läs mer
IKA™ EUROSTAR 100 omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8007174 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
EUROSTAR 100 Digital
EUROSTAR 100 Kontroll
Mått (L x B x H):
H x B x dia.: 248 x 86 x 208 mm
H x B x dia.: 267 x 86 x 230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Mått (L x B x H) unitSize
13400577 EUROSTAR 100 Kontroll H x B x dia.: 267 x 86 x 230 mm Varje
13490567 EUROSTAR 100 Digital H x B x dia.: 248 x 86 x 208 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13400577 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004028500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna kraftfulla laboratorieblandare för en mängd olika applikationer. IKA™ EUROSTAR 100 Overhead Omrörare justerar automatiskt hastigheten genom mikroprocessorstyrd teknik.
  • Utrustad med en RS 232 och en USB gränssnitt för att kontrollera och dokumentera alla parametrar
  • Integrerad vridmomenttrenddisplay tillhandahålls för mätning av viskositetsförändringar
  • Säkerhetskretsar installerade säkerställer automatisk avstängning vid anti-stall eller överbelastning
  • Kontinuerlig jämförelse mellan axelhastighet och önskad hastighet upprätthålls och variationer justeras automatiskt
  • Garanterar konstant hastighet även vid förändringar i provets viskositet
  • Flerspråkig TFT-skärm
  • Programmerbara funktioner
  • Integrerad temperaturmätning
  • Intervalldrift
  • Omvänd funktion
  • Timer funktion
  • Justerbar säkerhetskrets
  • Låst funktion
  • Steglöst justerbar hastighet
  • Genomskjutande omröraraxlar
  • Överbelastningsskydd
  • Kortvarig överbelastningsdrift
  • Tyst drift
  • Felkod Display
  • H 67,60 temperaturgivare och WH 11 WiCo-hållare ingår i leveransen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 1300 rpm
Kapacitet 100 L
Visa TFT
Spänning 230 V
Wattal 186 w
Mått (L x B x H) H x B x dia.: 267 x 86 x 230 mm
Höjd (metrisk) 267 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 186w
Frekvens 50/60 Hz
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell EUROSTAR 100 Kontroll
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vridmoment 100 Ncm
Viskositet 70 000 mPas