Beskrivning
- Maximalt vridmoment på 40 Ncm vid lägre hastigheter från 150 till 600 varv per minut och linjär justering till 20 Ncm vid maxhastighet från 600 till 6000 varv per minut garanterar pålitlig och kraftfull prestanda för krävande laboratorieblandningsapplikationer.
- Den nya generationen EUROSTAR överliggande omrörare kombinerar modern design, användarvänlighet och pålitlig prestanda samtidigt som de kräver upp till 23 % mindre utrymme jämfört med tidigare modeller, vilket gör dem lämpliga för alla laboratorier.
- Integrerad vridmomentsensor ger högprecisionsmätning av vridmoment med en noggrannhet på ±1 Ncm och beräknar samt visar viskositet i mPas direkt på skärmen för kontinuerlig processåterkoppling.
- Automatisk hastighetsjustering i intervallet 150 till 6000 varv per minut säkerställer stabila och pålitliga resultat även om mediets viskositet ändras under drift.
- Vid leveransen ingår R 6000 precisionsrörskaftet med 280 mm längd och ett maximalt nedsänkningsdjup på 220 mm för precis och effektiv omrörning.
- En stor TFT-display visar tydligt alla parametrar vid en snabb överblick för smidig och användarvänlig drift.
- Snabbutlösande chuck gör det möjligt att byta blandverktyg med en hand utan behov av extra verktyg.
- Låsnyckelfunktionen förhindrar oavsiktliga ändringar i inställningarna under drift för ökad processsäkerhet.
- Integrerade säkerhetskretsar ger automatisk avstängning vid blockering eller överbelastning för att skydda både användaren och utrustningen.
- Skyddsklass IP 54 säkerställer motstånd mot stänkvatten och ånga för pålitlig användning i krävande laboratoriemiljöer.
- Borstlös motor ger hållbar, ren och tyst drift med minskat underhållsbehov.
- Inbyggda timer- och räknarfunktioner stödjer tidsbegränsade experiment och förbättrar arbetsflödeseffektiviteten.
- USB och RS232-gränssnitt stödjer bekväm anslutning och arbetsflödesintegration.
- Kompatibel med labworldsoft™ laboratorieprogramvara för integration i digitala arbetsflöden och processdokumentation.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 150 till 6000 rpm |
| Kapacitet | 20 L |
| Visa | Resistiv pekskärm |
| Spänning | 240 V |
| Mått (L x B x H) | 191 x 89 x 306 mm |
| Pluggtyp | Europa |
| Material | Alu-gjuten beläggning |
| Motortyp | Borstlös DC |
| Skyddsklass | IP 54 |
| Vridmoment | 40 Ncm max. |
| Visa mer |