Beskrivning
- Maximalt vridmoment på 40 Ncm vid lägre hastigheter från 150 till 600 varv per minut och linjär justering till 20 Ncm vid maxhastighet från 600 till 6000 varv per minut garanterar pålitlig och kraftfull prestanda för krävande laboratorieblandningsapplikationer.
- Den nya generationen EUROSTAR överliggande omrörare kombinerar modern design, användarvänlighet och pålitlig prestanda samtidigt som de kräver upp till 23 % mindre utrymme jämfört med tidigare modeller, vilket gör dem idealiska för alla laboratoriemiljöer.
- Innovativ vridmomenttrendmätning visar provets viskositetstrend med en noggrannhet på ±6 Ncm, visponerad direkt på skärmen för att ge viktig återkoppling under blandningsprocessen.
- Automatisk hastighetsjustering i intervallet 150 till 6000 varv per minut säkerställer stabila och pålitliga resultat även om mediets viskositet ändras under drift.
- Vid leveransen ingår R 6000 precisionsrörskaftet med 280 mm längd och ett maximalt nedsänkningsdjup på 220 mm för precis och effektiv omrörning.
- Den användarvänliga stora LCD-skärmen visar alla parametrar vid en blick, medan snabbsläpparen gör det möjligt att byta blandverktyg med en hand utan behov av extra verktyg.
- Låsnyckelfunktionen förhindrar oavsiktliga ändringar i inställningarna och säkerställer säker och oavbruten drift under experiment.
- Integrerade säkerhetskretsar ger automatisk avstängning vid blockering eller överbelastning för förbättrad laboratoriesäkerhet och utrustningsskydd.
- Skyddsklass IP 54 erbjuder motståndskraft mot stänkvatten och ånga, vilket säkerställer pålitlig användning i krävande laboratorieförhållanden.
- Borstlös motor ger hållbar, ren och tyst drift för långvarig och underhållsvänlig prestanda.
- Inbyggda timer- och räknarfunktioner stödjer tidsstyrda experiment och förbättrar arbetsflödeseffektiviteten i laboratorieprocesser.
- USB och RS232-gränssnitt möjliggör enkel anslutning, medan kompatibilitet med labworldsoft™ laboratorieprogramvara stödjer integration i digitala arbetsflöden och processdokumentation.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 150 till 6000 rpm |
| Kapacitet | 20 L |
| Visa | LCD |
| Spänning | 240 V |
| Mått (L x B x H) | 191 x 89 x 306 mm |
| Pluggtyp | Europa |
| Material | Alu-gjuten beläggning |
| Motortyp | Borstlös DC |
| Skyddsklass | IP 54 |
| Vridmoment | 40 Ncm max. |
| Visa mer |