Läs mer
IKA™ EUROSTAR 20 höghastighets digital omrörare
Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU
Unit Size:
Varje
Description
- Säkerhetskretsar installerade säkerställer automatisk avstängning vid anti-stall eller överbelastning
- Kontinuerlig jämförelse mellan axelhastighet och önskad hastighet upprätthålls och variationer justeras automatiskt
- Garanterar en konstant hastighet även vid förändringar i provets viskositet
- Precisionsskaft är 280 mm långt och har ett maximalt nedsänkningsdjup på 220 mm
- Digital hastighetsdisplay
- Steglöst justerbar hastighet
- Konsäte för precisionsskaft
- Överbelastningsskydd
- Kortvarig överbelastningsdrift
- Tunt hölje
- Tyst drift
- Visning av felkod
Specifications
Specifications
| Hastighet | 150 till 6000 rpm |
| Kapacitet | 20 L |
| Visa | 7 Segment LED |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 176 w |
| Höjd (metrisk) | 325 mm |
| Bredd (metrisk) | 86 mm |
| Elektriska krav | 230V, 50/60Hz, 176w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pluggtyp | EU |
| Show More |