Läs mer
IKA™ EUROSTAR 200 styrande omrörare
Produktkod. 13420577 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
13420577 EU Varje
1 options
Produktkod. 13420577 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003992000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Extremt kraftfull laboratorieomrörare för högviskösa applikationer och intensiv blandning för mängder upp till 100 L (H2O ).
  • Designad med en avtagbar trådlös handkontroll och en digital TFT-skärm
  • Justerar automatiskt hastigheten genom mikroprocessorstyrd teknik inom hastighetsområdet
  • Omröraren är utrustad med en RS 232 och en USB gränssnitt för att kontrollera och dokumentera alla parametrar
  • En integrerad vridmomenttrenddisplay tillhandahålls för mätning av viskositetsförändringar
  • Säkerhetskretsar installerade säkerställer automatisk avstängning vid anti-stall eller överbelastning
  • Kontinuerlig jämförelse mellan axelhastighet och önskad hastighet upprätthålls och variationer justeras automatiskt
  • Garanterar en konstant hastighet även vid förändringar i provets viskositet
  • Flerspråkig TFT-skärm
  • Programmerbara funktioner
  • Integrerad temperaturmätning
  • Intervalldrift
  • Timer funktion
  • Justerbar säkerhetskrets
  • Låst funktion
  • Steglöst justerbar hastighet
  • Genomskjutande omröraraxlar
  • Överbelastningsskydd
  • Kortvarig överbelastningsdrift
  • Tunt hölje
  • Tyst drift
  • Visning av felkod
  • H 67,60 temperaturgivare och WH 11 WiCo-hållare ingår i leveransen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 6 till 2000 rpm
Kapacitet 100 L
Visa TFT
Spänning 230 V
Wattal 130 w
Höjd (metrisk) 297 mm
Bredd (metrisk) 91 mm
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 130w
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU
Modell EUROSTAR 200 Kontroll
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +350 °C
Vridmoment 200 Ncm
Viskositet 100 000 mPas