Läs mer
IKA™ EUROSTAR 200 Control P4 Overhead Omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13440577 Handla allt IKA Produkter
Click to view available options
Pluggtyp:
EU
Unit Size:
Varje
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 13440577
Brand: IKA™ 0004090000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Extremt kraftfull laboratorieomrörare för högviskösa applikationer för mängder upp till 100 L (H2O ).
  • Designad med en avtagbar trådlös handkontroll och en digital TFT-skärm
  • Justerar automatiskt hastigheten genom mikroprocessorstyrd teknik inom hastighetsområdet
  • Omröraren är utrustad med en RS 232 och en USB gränssnitt för att kontrollera och dokumentera alla parametrar
  • En integrerad vridmomenttrenddisplay tillhandahålls för mätning av viskositetsförändringar
  • Säkerhetskretsar installerade säkerställer automatisk avstängning vid anti-stall eller överbelastning
  • Kontinuerlig jämförelse mellan axelhastighet och önskad hastighet upprätthålls och variationer justeras automatiskt
  • Garanterar en konstant hastighet även vid förändringar i provets viskositet
  • Flerspråkig TFT-skärm
  • Programmerbara funktioner
  • Integrerad temperaturmätning
  • Intervalldrift
  • Timer funktion
  • Justerbar säkerhetskrets
  • Låst funktion
  • Steglöst justerbar hastighet
  • Överbelastningsskydd
  • Kortvarig överbelastningsdrift
  • Tunt hölje
  • Tyst drift
  • Visning av felkod
  • H 67,60 temperaturgivare och WH 11 WiCo-hållare ingår i leveransen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hastighet 4 till 530 rpm
Kapacitet 100 L
Visa TFT
Spänning 230 V
Wattal 134 w
Höjd (metrisk) 379 mm
Bredd (metrisk) 91 mm
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 134w
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Modell EUROSTAR 200 Kontroll P4
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Vridmoment 660 Ncm
Viskositet 150 000 mPas