Läs mer
IKA EUROSTAR 40 Digital
Produktkod. 31910334 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europa
Produktkod. Pluggtyp
31910334 Europa
1 options
Produktkod. 31910334 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0020105155
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Rätt lösning för enkla blandningsuppgifter upp till 25 L (H2O) och viskositeter upp till 30 000 mPas.
  • Maximalt vridmoment på 60 Ncm vid låga hastigheter och linjär justering till 40 Ncm vid maxhastighet garanterar pålitlig och kraftfull prestanda för krävande laboratorieblandningsapplikationer.
  • Den nya generationen EUROSTAR överliggande omrörare kombinerar modern design, användarvänlighet och pålitlig prestanda samtidigt som de kräver upp till 23 % mindre utrymme jämfört med tidigare modeller, vilket gör dem lämpliga för alla laboratorier.
  • Innovativ vridmomenttrendmätning visar provets viskositetstrend med en noggrannhet på ±6 Ncm, visponerad direkt på skärmen för att ge viktig återkoppling under blandningsprocessen.
  • Automatisk hastighetsjustering i intervallet 30 till 2000 varv per minut säkerställer stabila och pålitliga resultat även om mediets viskositet ändras under drift.
  • Stor LCD-skärm visar tydligt alla parametrar vid en snabb blick för bekväm och användarvänlig användning.
  • Snabbutlösande chuck gör det möjligt att byta blandverktyg med en hand utan behov av extra verktyg.
  • Låsnyckelfunktionen förhindrar oavsiktliga ändringar i inställningarna under drift för ökad processsäkerhet.
  • Integrerade säkerhetskretsar ger automatisk avstängning vid blockering eller överbelastning för att skydda både användaren och utrustningen.
  • Skyddsklass IP 54 säkerställer motstånd mot stänkvatten och ånga för pålitlig användning i krävande laboratoriemiljöer.
  • Borstlös motor ger hållbar, ren och tyst drift med minskat underhållsbehov.
  • USB och RS232-gränssnitt stödjer bekväm anslutning och arbetsflödesintegration.
  • Kompatibel med labworldsoft™ laboratorieprogramvara för integration i digitala arbetsflöden och processdokumentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 0 till 2000 rpm
Kapacitet 40 L
Visa LCD
Spänning 240 V
Mått (L x B x H) 191 x 89 x 237 mm
Pluggtyp Europa
Certifikat och efterlevnad Renrum ISO 7/8-klassificering
Chuck storlek 10 mm
Material Alu-gjuten beläggning
Motortyp Borstlös DC
Skyddsklass IP 54
Vridmoment 60 Ncm max.
Typ Overhead omrörare
Viskositet 30 000 mPas
Vikt (metrisk) 3.8 kg